Salpeterzuur 68%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Nitric acid solution
20413.241EA 18.8 EUR
20413.241 20413.296 20413.365 VWRC20413.465 20413.420 20413.460
Salpeterzuur 68%, GPR RECTAPUR®
Salpeterzuur
Formule: HNO₃
Kookpunt: 120,5 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –42 °C
Dichtheid: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011349
CAS nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Merck Index: 13,06608
Order Now
Specification Test Results
Assay 68 - 70 %
Density (20/4) 1.400 - 1.420
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm