Waterstofperoxide 30% (w/w) in water Niet gestabiliseerd ACS
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
411881000
411885000
411880010
411880025
ACRO411881000EA
26.5
EUR
ACRO411881000
ACRO411885000
ACRO411880010
ACRO411880025
Waterstofperoxide 30% (w/w) in water Niet gestabiliseerd ACS
Waterstofperoxide
Formule:
H₂O₂ Kookpunt: ∼107 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –33 °C Dichtheid: 1,11 g/cm³ Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00011333 CAS nummer: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN: 2014 ADR: 5.1,II |
Specification Test Results
Appearance | Clear solution |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |
Titration with KMnO4 | 29.0 to 32.0 % |
Chloride (Cl) | ≤2 ppm |
Nitrate (NO3) | ≤2 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤2 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤5 ppm |
Ammonium (NH4) | ≤5 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤1 ppm |
Titrable acid | ≤0.0006 meq/g |