Waterstofperoxide 33% Unstabilised, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
23613.297EA
33
EUR
23613.297
23613.366
23613.446
Waterstofperoxide 33% Unstabilised, TECHNICAL
Waterstofperoxide
Formule:
H₂O₂ MW: 34.01 g/mol Kookpunt: 107 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –26 °C Dichtheid: 1.11 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011333 CAS nummer: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN: 2014 ADR: 5.1 (8) II Merck Index: 14,04798 |
Specification Test Results
Assay | 31 - 36 % |