Waterstofperoxide 35%, J.T.Baker®
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
7048.1000EA 34.04 EUR
7048.1000 7048.9025
Waterstofperoxide 35%, J.T.Baker®
Waterstofperoxide
Formule: H₂O₂
Kookpunt: ∼107 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: < 0 °C
Dichtheid: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011333
CAS nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1,II
Order Now
Specification Test Results
Assay min. 35 %