Waterstofperoxide 50% (w/w) in water stabilised, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Stabilisatie: Stabilised with gestabiliseerd
516813-500ML 516813-4L
516813-500MLEA 113 EUR
516813-500ML 516813-4L
Waterstofperoxide 50% (w/w) in water stabilised, Fluka™
Waterstofperoxide
Formule: H₂O₂
Kookpunt: >= 100 °C,Decomposes on heating.
Smeltpunt: <0 °C
Dichtheid: 1,1-1.3 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: Does not flash
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011333
CAS nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1,II
Order Now
Specification Test Results
Assay 48.0 - 52.0 %
Vapor Pressure 23.3 mmHg ( 30 °C)