Waterstofperoxide 6% (w/v) (20 volumes), GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
285175CEA 81.6 EUR
285175C
Waterstofperoxide 6% (w/v) (20 volumes), GPR RECTAPUR®
Waterstofperoxide
Formule: H₂O₂
MW: 34,01 g/mol
Dichtheid: 1,022 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011333
CAS nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
Order Now
Specification Test Results
Assay (W/V) Min. 6 %
Density (20/4) About 1.020
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm