Microcentrifugebuisjes met klikdop, Costar®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3207 3208 3209 3213 3620 3621 3622
525-0008EA 39.98 EUR
525-0008 525-0009 525-0010 525-0011 525-0012 525-0013 525-0014
Microcentrifugebuisjes met klikdop, Costar®
Buisjes Microcentrifugebuisjes
PP, met schaalverdeling, autoclaveerbaar.
  • Uitwendige schaalverdeling en mat schrijfveld voor eenvoudige monsteridentificatie
  • Door de positieve afdichting is herhaaldelijk openen en sluiten mogelijk
  • Vlak dopoppervlak voor eenvoudige labeling
  • Bestand tegen maximale RCF van 17000×g
Deze microcentrifugebuisjes zijn gemaakt van polypropyleen (gekleurd of natuurlijke kleur) en zijn gecertificeerd RNase-/DNase-vrij.
De kleurenassortiment verpakking bevat één zak elk van blauwe, groene, gele, rode en oranje buisjes.
Bestelinformatie: Optional autoclavable plastic tube racks sold separately.