Microcentrifugebuisjes met schroefdop, 1,5/2,0 ml, Corning®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
430909 430915 430917
734-1873EA 294.24 EUR
734-1873 734-1874 734-1875
Microcentrifugebuisjes met schroefdop, 1,5/2,0 ml, Corning®
Buisjes Microcentrifugebuisjes
Microcentrifugebuisjes met schroefdop.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Screw caps with O-rings provide a tight secure seal
  • With large white marking spot