ortho-Fosforzuur 75% ≥75%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Phosphoric acid
20623.292EA 68.3 EUR
20623.292 20623.361
ortho-Fosforzuur 75% ≥75%, GPR RECTAPUR®
ortho-Fosforzuur
Formule: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Kookpunt: 158
Smeltpunt: 21
Dichtheid: 1.689 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011340
CAS nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
Order Now
Specification Test Results
Assay 75 - 78 %
Density (20/4) 1.579 - 1.610
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm