ortho-Fosforzuur ≥85%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
20621.513EA
0
EUR
20621.513
20621.290
20621.460
20621.330
20621.364
20621.320
ortho-Fosforzuur ≥85%, GPR RECTAPUR®
ortho-Fosforzuur
Formule:
H₃PO₄ MW: 98 g/mol Smeltpunt: 28 °C Dichtheid: 1,689 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011340 CAS nummer: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 UN: 1805 ADR: 8,III |
Specification Test Results
Assay | 85 - 87 % |
Density (20/4) | 1.680 - 1.710 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 10 ppm |
PO3 + PO2 (as H3PO3) | Max. 0.02 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.035 % |
Ca + Mg (as Ca) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 50 ppm |