ortho-Fosforzuur ≥85%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A18067.0F A18067.0D A18067.AP
A18067.0FEA 113 EUR
A18067.0F A18067.0D A18067.AP
ortho-Fosforzuur ≥85%
ortho-Fosforzuur
Formula Weight: 98.00 Refractive Index: 1.4310 Melting Point: 19-21° Merck Reference: 14,7344
Formule: H₃PO₄
Smeltpunt: 19…21 °C
Dichtheid: 1,700
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011340
CAS nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7344