ortho-Fosforzuur 85% ≥85% ACS
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Phosphoric acid
E582-500MLEA 165 EUR
E582-500ML E582-50ML
ortho-Fosforzuur 85% ≥85% ACS
ortho-Fosforzuur
Formule: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Kookpunt: 158
Smeltpunt: 21
Dichtheid: 1.71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011340
CAS nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
Order Now
Specification Test Results
Antimony <0.002%
APHA ≤10
Arsenic ≤0.0001%
Assay ≤85%
Calcium ≤0.002%
Chloride ≤0.0003%
Heavy Metals ≤0.001%
Insoluble Matter ≤0.001%
Iron ≤0.003%
Magnesium ≤0.002%
Manganese ≤0.5 ppm
Nitrate ≤0.0005%
Potassium ≤0.005%
Reducing Substances Pass
Sodium ≤0.025%
Sulphate ≤0.003%
Volatile Acids ≤0.001%