Gespecialiseerde testpapieren in dispensers, Whatman™
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2651-500 2602-500A 2602-501A
WHAT2651-500EA 98.6 EUR
WHAT2651-500 700-9760 WHAT2602-501A
Gespecialiseerde testpapieren in dispensers, Whatman™
Testpapieren Indicatorpapier
Cytiva biedt een gamma van pH-indicatoren en testpapieren om te voldoen aan specifieke behoeften. Deze hoogwaardige producten combineren gebruiksgemak met ongeëvenaarde nauwkeurigheid en consistentie.
  • Handig en draagbaar voor gebruik in het veld
Kaliumjodide testpapier: voor detectie van chloor en andere oxiderende middelen. In een zure oplossing reageren oxiderende middelen met de jodide in het testpapier om jodium vrij te geven. Het papier wordt blauw bij aanwezigheid van een oxiderend middel (bv. CI₂, Br₂, H₂O₂, HNO₂ enz.).
LoodacetaatMore Product Information