Scheider-dieptefilters
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
60343 60344
PALL60343EA 628 EUR
PALL60343 PALL60344
Scheider-dieptefilters
Filters Membraanfilters
Goede PP/PE voorfilter voor viskeuze vloeistoffen en vloeistoffen met veel vaste deeltjes. Kan gebruikt worden als scheider tussen gestapelde schijven in één enkele filterhouder bij seriefiltratie.