ortho-Fosforzuur 85% ≥85%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Phosphoric acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00573.1000 1.00573.2500 1.00573.9025 1.00573.2510 1.00573.9200 1.00573.0510
1.00573.1000EA 60.47 EUR
1.00573.1000 1.00573.2500 1.00573.9025 1.00573.2510 1.00573.9200 1.00573.0510
ortho-Fosforzuur 85% ≥85%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis, Supelco®
ortho-Fosforzuur
Formule: H₃PO₄
Smeltpunt: 28 °C
Dichtheid: 1,71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011340
CAS nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III
Order Now
Specification Test Results
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 21 °C
Boiling Point 158 °C
Vapor Pressure 2 hPa (20 °C)
Density 1.71 g/cm3 (20 °C)
pH  - 0.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Viscosity kinematic 30.5 mm2/s (20 °C)