ortho-Fosforzuur 85%
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Phosphoric acid
9079.1
9079.2
ROTH9079.1EA
0
EUR
ROTH9079.1
ROTH9079.2
ortho-Fosforzuur 85%
ortho-Fosforzuur
Formule:
H₃PO₄ Smeltpunt: 28 °C Dichtheid: 1,71…1.87 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011340 CAS nummer: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 UN: 1805 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...