Zwavelzuur 25%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
Avg. Ratings: 4.0 (1 Review)
Total Ratings: 1
Avg. Ratings: 4.0 out of 5
Was this review helpful? Yes No
Yes: 0 No: 0 
industrie agroalimentaire / technicienne qualité / Chateauneuf de Gadagne
Yes, I recommend
très bon produit utilisé pour dosage , étiquette claire et compréhensive
Gevaar
84513.290EA 30 EUR
84513.290 84513.360 84513.460
Zwavelzuur 25%, GPR RECTAPUR®
Zwavelzuur
Formule: H₂SO₄
Kookpunt: >100 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Order Now
Specification Test Results
Assay 24 - 26 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm