Zwavelzuur solution_SC 49-51% Titrimetric HPLC, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
84733-100ML 84733-500ML
84733-100MLEA 89.5 EUR
84733-100ML 84733-500ML
Zwavelzuur solution_SC 49-51% Titrimetric HPLC, Fluka™
Zwavelzuur
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kookpunt: 110 °C (1.013 hPa)
Smeltpunt: 10.38
Dichtheid: 1.290 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II
Order Now
Specification Test Results
Assay 49.0 - 51.0 %
Density (D 20/4) 1.375 - 1.405
Absorbance 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 240 nm Max. 0.02
Absorbance at 230 nm Max. 0.03
Absorbance at 220 nm Max. 0.04
Absorbance at 210 nm Max. 0.05
Suitability test (HPLC) complying