Zwavelzuur 90% 90 Milk_analysis
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
20695.290EA 48.1 EUR
20695.290 20695.324
Zwavelzuur 90% 90 Milk_analysis
Zwavelzuur
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kookpunt: 330
Smeltpunt: 10.38
Dichtheid: 1.82 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 90 %
Density (20/4) 1.815 - 1.825