(±)-2-Butaanol ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (±)-sec-Butanol, (±)-sec-Butyl alcohol, (±)-Ethyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy butane, sec-Butanol, sec-Butyl alcohol, (±)-Methyl ethyl carbinol
20811.292EA 33.7 EUR
20811.292 20811.326
(±)-2-Butaanol ≥98%, GPR RECTAPUR®
(±)-2-Butaanol
Formule: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Kookpunt: 94 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –115 °C
Dichtheid: 0,8534 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 23 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004569
CAS nummer: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 98 %
Boiling point 98.5 - 100.5 °C
Density (20/4) 0.805 - 0.809
Evaporation residue Max. 100 ppm