(±)-2-Butaanol, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (±)-sec-Butanol, (±)-sec-Butyl alcohol, (±)-Ethyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy butane, sec-Butanol, sec-Butyl alcohol, (±)-Methyl ethyl carbinol
M-Clarity™ quality level = MQ100
96870-10ML-F 96870-1ML-F
96870-10ML-FEA 339 EUR
96870-10ML-F 96870-1ML-F
(±)-2-Butaanol, Supelco®
(±)-2-Butaanol
Formule: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
MW: 74.12 g/mol
Kookpunt: 94
Smeltpunt: –115 °C
Dichtheid: 0.8534 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 23
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004569
CAS nummer: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e027469aa134a1d4c8aa9d7d577c02059cf4a6bd&vid=7fc18cf3c496d9601d557b45146dc6561dc89923&prid=web&clid=SAPDAM