(±)-2-Heptanol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A18391.18
A18391.30
A18391.18EA
29.2
EUR
A18391.18
A18391.30
(±)-2-Heptanol ≥98%
(±)-2-Heptanol
Purity: 98%
CAS No.: 543-49-7
Molecular Formula: C7H16O
Formula Weight: 116.20
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4210
Boiling Point: 160-162°
Beilstein Reference: 1719088
Merck Reference: 14,4662
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00004587
Formule:
C₇H₁₆O Kookpunt: 160…162 °C Dichtheid: 0,819 Vlampunt: 59 °C (138 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004587 CAS nummer: 543-49-7 EINECS: 208-844-3 UN: 1987 ADR: 3,III Merck Index: 14,4662 |