(±)-3-Octanol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Octanol, (±)-Ethyl pentyl carbinol, (±)-3-Hydroxy octane, (±)-Pentyl ethyl carbinol, DL-3-Octanol
203770500 203772500
ACRO203770500EA 62 EUR
ACRO203770500 ACRO203772500
(±)-3-Octanol 97%
(±)-3-Octanol
Formule: C₈H₁₈O
Kookpunt: 174…176 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –45 °C
Dichtheid: 0,825 g/cm³
Vlampunt: 67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004590
CAS nummer: 589-98-0
EINECS: 209-667-4
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.817 to 0.827 kg/l
GC ≥96.0 %