(±)-1,2-Propanediol, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.07478.2500
1.07478.6025
1.07478.2500EA
389
EUR
1.07478.2500
1.07478.6025
(±)-1,2-Propanediol, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
(±)-1,2-Propanediol
Formule:
CH₃CH(OH)CH₂OH Kookpunt: 187,6 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –59 °C Dichtheid: 1,04 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 99 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00064272 CAS nummer: 57-55-6 EINECS: 200-338-0 Merck Index: 13,07947 |