(±)-1,2-Propanediol
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
0340.1 0340.2 0340.3
ROTH0340.1EA 0 EUR
ROTH0340.1 ROTH0340.2 ROTH0340.3
(±)-1,2-Propanediol
(±)-1,2-Propanediol
Formule: CH₃CH(OH)CH₂OH
MW: 76.1 g/mol
Kookpunt: 187.6
Smeltpunt: –59 °C
Dichtheid: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 99
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064272
CAS nummer: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Index: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM