(±)-1-Bromo-2-methylbutane ≥97% stabilised
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Stabilisatie: Stabilised with potassium carbonate
H27078.14 H27078.06
H27078.14EA 624 EUR
H27078.14 H27078.06
(±)-1-Bromo-2-methylbutane ≥97% stabilised
(±)-1-Bromo-2-methylbutane
Stabilized with potassium carbonate
Formule: C₅H₁₁Br
Kookpunt: 121…122 °C
Dichtheid: 1,223
Vlampunt: 22 °C (79 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 5973-11-5
EINECS: 208-583-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,601