(±)-3-Methylcyclopentanone 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
DL-3-Methylcyclopentanone
169370050
169370250
ACRO169370050EA
78.8
EUR
ACRO169370050
ACRO169370250
(±)-3-Methylcyclopentanone 99%
(±)-3-Methylcyclopentanone
Formule:
C₆H₁₀O MW: 98.14 g/mol Kookpunt: 145 °C (760 mmHg) Dichtheid: 0.91 g/cm³ Vlampunt: 36 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001416 CAS nummer: 1757-42-2 EINECS: 217-148-9 UN: 1224 ADR: 3 III |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |