(±)-3-Methylcyclopentanone ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: DL-3-Methylcyclopentanone
L04940.03 L04940.06
L04940.03EA 29.1 EUR
L04940.03 L04940.06
(±)-3-Methylcyclopentanone ≥99%
(±)-3-Methylcyclopentanone
Purity: 99% CAS No.: 1757-42-2 Molecular Formula: C6H10O Formula Weight: 98.15 Flash Point: 36°(96°F) Refractive Index: 1.4340 Melting Point: -58° Boiling Point: 144-146° Beilstein Reference: 1305074 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00001416
Formule: C₆H₁₀O
MW: 98.14 g/mol
Kookpunt: 144…146 °C
Smeltpunt: –58 °C
Dichtheid: 0.914
Vlampunt: 36 °C (96 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001416
CAS nummer: 1757-42-2
EINECS: 217-148-9
UN: 1224
ADR: 3 III