(±)-1-Aminoindan 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A16585.03
A16585.06
A16585.03EA
35
EUR
A16585.03
A16585.06
(±)-1-Aminoindan 99%
(±)-1-Aminoindan
Purity: 99%
CAS No.: 34698-41-4
Molecular Formula: C9H11N
Formula Weight: 133.19
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.5620
Melting Point: 2°
Boiling Point: 225°
Beilstein Reference: 3196205
MDL No.: MFCD00003799
Formule:
C₉H₁₁N Kookpunt: 225 °C Smeltpunt: 2 °C Dichtheid: 1,038 Vlampunt: 94 °C (201 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003799 CAS nummer: 34698-41-4 EINECS: 252-158-7 |