Zoutzuur 0.1 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09973.0001 1.09973.0050
1.09973.0001EA 21.56 EUR
1.09973.0001 1.09973.0050
Zoutzuur 0.1 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Zoutzuur
Formule: HCl
Dichtheid: 1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,
Order Now
Specification Test Results
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material