Natriumhydroxide 0.1 mol/l aqueous solution_concentrated, Titrisol®, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Caustic soda
MQ100
1.09959.0001
1.09959.0050
1.09959.0001EA
17.09
EUR
1.09959.0001
1.09959.0050
Natriumhydroxide 0.1 mol/l aqueous solution_concentrated, Titrisol®, Supelco®
Natriumhydroxide
Formule:
NaOH MW: 40 g/mol Kookpunt: ∼105 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 323 Dichtheid: 1.327 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003548 CAS nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8 Merck Index: 14,08627 |
Specification Test Results
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.09 g/cm3 (20 °C) |
pH | 13.8 (H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |