Natriumdodecylsulfaat 0.004 mol/l in aqueous solution
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
307128.0500EA 43.4 EUR
307128.0500 307128.1000
Natriumdodecylsulfaat 0.004 mol/l in aqueous solution
Natriumdodecylsulfaat
Formule: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288.38 g/mol
Dichtheid: 1…1.1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036175
CAS nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM