Potassium chloride 3 mol/l (3 N) in aqueous solution, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
SUPL60135-250MLEA 50 EUR
SUPL60135-250ML
Potassium chloride 3 mol/l (3 N) in aqueous solution, Supelco®
Potassium chloride
Formule: KCl
MW: 74,55 g/mol
Dichtheid: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011360
CAS nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8