Potassium chloride 3 mol/l (3 N) aqueous solution
Leverancier: SI Analytics
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Potassiumchloride
285138554 285138427
SCOI285138554EA 58.6 EUR
SCOI285138554 662-6185
Potassium chloride 3 mol/l (3 N) aqueous solution
Potassium chloride
Formule: KCl
MW: 74.55 g/mol
Kookpunt: 1420
Smeltpunt: 773
Dichtheid: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011360
CAS nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621