Zoutzuur 0.1 mol/l (0.1 N), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
7038.1000EA 35.71 EUR
7038.1000 7038.9020 7038.9010
Zoutzuur 0.1 mol/l (0.1 N), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Zoutzuur
Formule: HCl
Dichtheid: 1,004 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Specification Test Results
Titer (mol/l) 0.0997 - 0.1003
Trace Impurities (in ppm)
Ammonium (NH4) max. 3
Iron (Fe) max. 0.1
Heavy Metals (as Pb) max. 0.5
Sulfate (SO4) max. 1