Zoutzuur 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. Volumetric
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
31955.327EA 30.3 EUR
31955.327 31955.373 31955.407 31955.442 31955.293
Zoutzuur 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. Volumetric
Zoutzuur
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Dichtheid: 1.004 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III
Order Now
Specification Test Results
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
NIST traceable Confirmed