Zoutzuur 0.2 mol/l (0.2 N), AVS TITRINORM volumetrische oplossing
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
31983.290EA 30.9 EUR
31983.290 31983.370
Zoutzuur 0.2 mol/l (0.2 N), AVS TITRINORM volumetrische oplossing
Zoutzuur
Formule: HCl
Dichtheid: 1,004 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Specification Test Results
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.1996 - 0.2004 mol/l
NIST traceable Confirmed