Zoutzuur solution_standardised 0.5 N
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
35642.K2
35642.K7
35642.K2EA
33.8
EUR
35642.K2
35642.K7
Zoutzuur solution_standardised 0.5 N
Zoutzuur
CAS No.: 7647-01-0
Molecular Formula: HCl
Formula Weight: 36.46
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011324
Formule:
HCl MW: 36.46 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011324 CAS nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8 III |