Zoutzuur 0.5 mol/l (0.5 N), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverancier: Avantor
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
7111.1000EA
37.44
EUR
7111.1000
7111.9010
Zoutzuur 0.5 mol/l (0.5 N), BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Zoutzuur
Formule:
HCl Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011324 CAS nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8,II |
Specification Test Results
Titer (mol/l) | 0.4975 - 0.5025 |
Trace Impurities (in ppm) | |
Ammonium (NH4) | max. 3 |
Iron (Fe) | max. 0.1 |
Heavy Metals (as Pb) | max. 0.5 |
Sulfate (SO4) | max. 1 |