Zoutzuur 0.5 M HCl (0.5N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. volumetrische oplossing, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
35329-1L 35329-10L-VP 35329-5L-VP 35329-6X1L
35329-1LEA 30.7 EUR
35329-1L 35329-10L-VP 35329-5L-VP 35329-6X1L
Zoutzuur 0.5 M HCl (0.5N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. volumetrische oplossing, Fluka™
Zoutzuur
Formule: HCl
Kookpunt: >100 °C (1,013 hPa)
Smeltpunt: 0 °C
Dichtheid: 1,010 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Specification Test Results
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective