Zoutzuur standard solution 1 mol/l (1 N) in water
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
124210010 124210025 124210100
ACRO124210010EA 51.6 EUR
ACRO124210010 ACRO124210025 ACRO124210100
Zoutzuur standard solution 1 mol/l (1 N) in water
Zoutzuur
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Dichtheid: 1.02 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.998 to 1.002 N (20°C)