Zoutzuur solution_standardised 1.0 N
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
35640.K2
35640.M4
35640.K2EA
32.7
EUR
35640.K2
35640.M4
Zoutzuur solution_standardised 1.0 N
Zoutzuur
CAS No.: 7647-01-0
Molecular Formula: HCl
Formula Weight: 36.46
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless to pale yellow
Formule:
HCl MW: 36.46 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011324 CAS nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8 III |