Zoutzuur 1 mol/l (1 N), Reagent Grade
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
E447-1LEA 137 EUR
E447-1L E447-500ML
Zoutzuur 1 mol/l (1 N), Reagent Grade
Zoutzuur
Formule: HCl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Specification Test Results
Base Titration 900 – 1100 mmol/l