Zoutzuur 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM Reag. USP, Reag. Ph. Eur. volumetric solution
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
30024.324EA 54.7 EUR
30024.324 30024.370 30024.404 30024.415 30024.448 30024.290
Zoutzuur 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM Reag. USP, Reag. Ph. Eur. volumetric solution
Zoutzuur
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Dichtheid: 1.02 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III
Order Now
Specification Test Results
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
Conforms to Reag. USP-NF Passes test
NIST traceable Confirmed