Zoutzuur 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM volumetric solution
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
30025.293EA 33.3 EUR
30025.293 30025.362 30025.373 30025.407 30025.320
Zoutzuur 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM volumetric solution
Zoutzuur
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Dichtheid: 1.031 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III
Order Now
Specification Test Results
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 1.996 - 2.004 mol/l
NIST traceable Confirmed