Zoutzuur 2 mol/l (2 N)
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
T134.1 T134.2
ROTHT134.1EA 26.9 EUR
ROTHT134.1 ROTHT134.2
Zoutzuur 2 mol/l (2 N)
Zoutzuur
Formule: HCl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II