Perchloorzuur 0.1 M in acetic acid, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
348630010 348630025
ACRO348630010EA 142 EUR
ACRO348630010 ACRO348630025
Perchloorzuur 0.1 M in acetic acid, pure
Perchloorzuur
Formule: HClO₄
MW: 100.46 g/mol
Kookpunt: 39
Smeltpunt: -101
Dichtheid: 1.06 g/cm³
Vlampunt: 40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011325
CAS nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 2920
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤0.2 % (K.F.)
Strength 0.0998 to 0.1002 M