Kaliumpermanganaat 0.02 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetrische oplossing
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
|
31455.295EA
46.1
EUR
31455.295
31455.320
Kaliumpermanganaat 0.02 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetrische oplossing
Kaliumpermanganaat
Formule:
KMnO₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011364 CAS nummer: 7722-64-7 EINECS: 231-760-3 UN: 3082 ADR: 9,III |
Specification Test Results
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.01996 - 0.02004 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |