Kaliumpermanganaat 0.2 mol/l (1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetrische oplossing
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
31451.292EA 71.4 EUR
31451.292 31451.326
Kaliumpermanganaat 0.2 mol/l (1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetrische oplossing
Kaliumpermanganaat
Formule: KMnO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011364
CAS nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Specification Test Results
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.1996 - 0.2004 mol/l
NIST traceable Confirmed