Kaliumpermanganaat 0.2 mol/l (1 N) in aqueous solution volumetric solution
Leverancier: REAGECON
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Permanganic acid potassium salt
PP2020F PP2020W
REGEPP2020FEA 142 EUR
REGEPP2020F REGEPP2020W
Kaliumpermanganaat 0.2 mol/l (1 N) in aqueous solution volumetric solution
Kaliumpermanganaat
Formule: KMnO₄
MW: 158.03 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011364
CAS nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07824